주요 문서
1.94502
Supelco
1-Butanol
EMPLURA®
동의어(들):
1-Butanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
제품 라인
EMPLURA®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
저장 온도
room temp
SMILES string
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup