주요 문서
1.93710
Supelco
Strontium nitrate
EMPLURA®
동의어(들):
Strontium nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sr(NO3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1