주요 문서
1.93683
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
EMPLURA®
동의어(들):
di-Potassium oxalate monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2K2O4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1