Key Documents
1.93677
Supelco
Barium carbonate
EMPLURA®
동의어(들):
Barium carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CBaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
197.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable