주요 문서
1.93673
Supelco
Ammonium carbonate
EMPLURA®
동의어(들):
Ammonium carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash