Key Documents
1.93672
Supelco
Potassium bromide
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BrK
CAS Number:
Molecular Weight:
119.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable