Key Documents
1.93653
Supelco
Iron(III) chloride anhydrous
EMPLURA®
동의어(들):
Iron(III) chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl3Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
162.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
anhydrous
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
관련 카테고리
포장
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable