주요 문서
1.93634
Supelco
Calcium chloride
fused, EMPLURA®
동의어(들):
Calcium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
형태
fused
저장 온도
room temp
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable