Key Documents
1.93615
Supelco
Potassium dichromate
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium dichromate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cr2K2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
294.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
20-25°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable