주요 문서
1.93612
Supelco
Tin(II) chloride dihydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Tin(II) chloride dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl2Sn · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
225.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable