주요 문서
1.93610
Supelco
Potassium permanganate
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium permanganate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
KMnO4
CAS Number:
Molecular Weight:
158.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352312
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93610.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Brain
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable