Key Documents
1.93608
Supelco
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium thiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CKNS
CAS Number:
Molecular Weight:
97.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
포장
1.93608.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93608.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable