Key Documents
1.93600
Supelco
Silver nitrate
EMPLURA®
동의어(들):
Silver nitrate, Nitric acid silver(I) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
AgNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
169.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
laboratory grade
vapor density
5.8 (vs air)
제품 라인
EMPLURA®
형태
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
density
4.350 g/cm3
저장 온도
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93600.0027: 25 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable