주요 문서
1.93502
Supelco
Sodium hydroxide
pellets, EMPLURA®
동의어(들):
Sodium hydroxide, ‘Caustic soda’
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaOH
CAS Number:
Molecular Weight:
40.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352305
Grade
laboratory grade
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
99%
양식
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100  g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: 1,090 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93502.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable