주요 문서
1.93417
Supelco
L(+)-Tartaric acid
EMPLURA®
동의어(들):
L(+)-Tartaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93417.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93417.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup