주요 문서
1.93406
Supelco
Nitric acid
~70%, EMPLURA®
동의어(들):
Nitric acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
63.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품 라인
EMPLURA®
분석
~70%
저장 온도
20-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93406.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93406.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93406.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable