주요 문서
1.93403
Supelco
ortho-Phosphoric acid
≥85%, EMPLURA®
동의어(들):
Phosphoric acid, Orthophosphoric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥85%
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93403.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93403.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
기타 정보
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash