주요 문서
1.93310
Supelco
Ammonium cerium(IV) nitrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Ammonium cerium(IV) nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
CAS Number:
Molecular Weight:
548.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93310.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3