주요 문서
1.93287
Supelco
Lithium chloride
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Lithium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiCl
CAS Number:
Molecular Weight:
42.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
mp
605 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93287.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable