Key Documents
1.93270
Supelco
Sodium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaF
CAS Number:
Molecular Weight:
41.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
mp
993 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93270.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable