주요 문서
1.93258
Supelco
Barium chloride dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Barium chloride dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BaCl2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
244.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93258.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable