주요 문서
1.93248
Supelco
Sodium thiosulfate pentahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium thiosulfate pentahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
248.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable