Key Documents
1.93233
Supelco
Calcium chloride dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Calcium chloride dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
147.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
mp
176 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93233.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93233.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable