주요 문서
1.93211
Supelco
Sodium carbonate anhydrous
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium carbonate, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
mp
851 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
포장
1.93211.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93211.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93211.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable