주요 문서
1.93210
Supelco
Potassium permanganate
for analysis EMPARTA® ACS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Brain
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable