About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ag2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
311.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
ACS reagent
양식:
powder
solubility:
water: soluble 8.21 g/L at at 20 °C
추천 제품
Grade
ACS reagent
양식
powder
mp
652 °C (1206 °F)
solubility
water: soluble 8.21 g/L at at 20 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93204.0026: 25 g, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable