주요 문서
1.93203
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Mercury(II) chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl2Hg
CAS Number:
Molecular Weight:
271.50
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
ACS reagent
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93203.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93203.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable