주요 문서
1.93100
Supelco
Ammonia solution 25%
for analysis EMPARTA®
동의어(들):
Ammonium hydroxide solution, Ammonia aqueous, Ammonia water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352305
Grade
laboratory grade
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMPARTA®
양식
liquid
expl. lim.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7  °C (at 1,013 hPa)
mp
′ -57.5  °C (-71.5°F)
solubility
water: soluble
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93100.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 1
1.93100.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93100.5021: 5 L, Minimum order quantity: 1
1.93100.9026: 25 L Minimum Order Quantity: 1
1.93100.9121: 100 L, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2