주요 문서
1.93027
Supelco
DL-Lactic acid 88%
for analysis EMPARTA®
동의어(들):
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
90.08
Beilstein:
1209341
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash