주요 문서
1.93024
Supelco
Hydriodic acid 55%
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Hydriodic acid, Hydriotic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HI
CAS Number:
Molecular Weight:
127.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
Grade
ACS reagent
bp
127 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI key
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93024.0251: 250 mL, Minimum order quantity: 12
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash