주요 문서
1.93005
Supelco
Perchloric acid about 70%
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Perchloric acid, PCA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HClO4
CAS Number:
Molecular Weight:
100.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
Grade
ACS reagent
양식
liquid
농도
≥70-< 90%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
solubility
water: soluble
저장 온도
20-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93005.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93005.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable