주요 문서
1.93001
Supelco
Hydrochloric acid
~37%, for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Hydrochloric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
product name
Hydrochloric acid, about 37%, for analysis EMPARTA® ACS
Grade
ACS reagent
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
제품 라인
EMPARTA®
bp
>100 °C (lit.)
density
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93001.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93001.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93001.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable