주요 문서
1.93000
Supelco
Sulfuric acid about 98%
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sulfuric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352322
Grade
ACS reagent
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
제품 라인
EMPLURA®
양식
liquid
농도
≤100%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L, (77 °F))
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C ( -4 °F)
solubility
water: soluble
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93000.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93000.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93000.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable