190080
AY 9944
A cell-permeable amphiphilic diamine that blocks cholesterol biosynthesis and its esterification.
동의어(들):
AY 9944, trans-1,4- bis(2-Chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane, 2HCl, Shh Signaling Antagonist IV, trans-1,4-bis(2-Chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane, 2HCl, Shh Signaling Antagonist IV
분석
≥95% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C22H28Cl2N2.2ClH/c23-21-7-3-1-5-19(21)15-25-13-17-9-11-18(12-10-17)14-26-16-20-6-2-4-8-22(20)24;;/h1-8,17-18,25-26H,9-16H2;2*1H
InChI key
NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
7-dehydrocholesterol reductase (δ7-sterol reductase)
포장
경고
재구성
기타 정보
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Moebius, F.F., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 1899.
Yoshida, Y. 1985. J. Biochem.98, 1669.
Kraml, M., et al. 1964. Biochem. Biophys. Res. Commun.15, 455.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3