주요 문서
1.59712
Supelco
Methoxyphenylacetic acid
Reag. Ph Eur
동의어(들):
Methoxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
230-300-9
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
양식
solid
mp
70 °C (External MSDS)
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white crystals or crystalline powder.
Melting point: 68 - 72 °C
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3