Key Documents
1.51419
Supelco
manu-CART® "10"-II cartridge holder for LiChroCART® 10 mm i.d. HPLC-cartridges
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
기술
HPLC: suitable
Quality Level
저장 온도
no temp limit
관련 카테고리
일반 설명
manu-CART "10" II cartridge holder for 10 mm i.d. LiChroCART cartridges.
분석 메모
Extent of testing (visual test): passes test
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany