product name
LiChroCART® 250-3, suitable for HPLC
파라미터
250 bar pressure
Quality Level
기술
HPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 3 mm
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
법적 정보
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany