주요 문서
1.50144
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
동의어(들):
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
제품명
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Purospher®
특징
endcapped: no
포장
1 ea of
라벨링 범위
18.5% Carbon loading
파라미터
250 bar pressure
65 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 4 mm
표면적
500 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-7.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
HPLC cartridge
분석 메모
Pressure: ≤ 140 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 70000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code