주요 문서
1.37069
Millipore
pDADMAC solution 10%
Flocculation reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
Quality Level
양식
liquid
pH
7.8 ( in H2O, ready-to-use solution)
density
1.015 g/cm3
저장 온도
15-25°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.