주요 문서
1.28210
SAFC
Zinc sulfate heptahydrate
FCC, GB
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZnSO4 · 7H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
287.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-793-3
Grade
GMO free
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
GB
규정 준수
FCC
양식
powder
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
포장
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
관련 제품
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable