주요 문서
124012
Sigma-Aldrich
Akt Inhibitor V, Triciribine
동의어(들):
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16N6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
320.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.28
설명
RTECS - RY8455000
Quality Level
SMILES string
[n]2(c3ncnc4c3c(c2)C(=NN4C)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
InChI key
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable