주요 문서
1.19203
Supelco
Silver chloride 99+
for analysis 99+ EMSURE®
동의어(들):
Silver chloride 99+
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
AgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
143.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
232-033-3
NACRES:
NA.21
solubility:
0.00188 g/L
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
99.4-100.0% Ag basis
양식
powder
효능
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
455 °C
solubility
0.00188 g/L
density
5.56 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
분석 메모
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable