주요 문서
1.15964
Millipore
Plate-Count agar with BCP/Tween 80 Casein peptone-glucose- yeast agar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106213
NACRES:
NA.74
Quality Level
포장
Plastic bottle
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3