주요 문서
1.15186
Supelco
Hydrochloric acid
36%, SUPRAPUR®
동의어(들):
Hydrochloric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NB.21
제품명
Hydrochloric acid, Suprapur®, 36%
Grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
분석
36%
양식
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/L at 20 °C
1.18 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Suprapur®
법적 정보
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable