주요 문서
1.15058
Supelco
Sodium standard dissolved in oil
1 g/kg Na Certipur®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
Quality Level
전이 온도
flash point 63 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Assay (Na): 980 - 1020 mg/kg
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
법적 정보
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
63 °C