주요 문서
1.12937
Supelco
Tap (PE)
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NB.51
호환성
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
저장 온도
15-25°C
관련 카테고리
일반 설명
attachable, self-venting, for 5 l, 10 l and 25 l PE canisters with KS 60x6 external thread