주요 문서
1.12349
Sigma-Aldrich
Tantalum powder
98+
동의어(들):
Tantalum powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ta
CAS Number:
Molecular Weight:
180.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141741
EC 인덱스 번호:
231-135-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
>250 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
2996 °C
solubility
<0.010 g/L
density
16.6 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable