Key Documents
1.12254
Sigma-Aldrich
Molybdenum powder
99+
동의어(들):
Molybdenum powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mo
CAS Number:
Molecular Weight:
95.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141727
EC 인덱스 번호:
231-107-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
mp
2620 °C
density
10.2 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1400 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg