Key Documents
1.12196
Sigma-Aldrich
Indium
granular 99+
동의어(들):
Indium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
In
CAS Number:
Molecular Weight:
114.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141719
EC 인덱스 번호:
231-180-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
bp
2000 °C
density
7.31 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size: about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable