주요 문서
1.12169
Sigma-Aldrich
Gallium
99+
동의어(들):
Gallium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ga
CAS Number:
Molecular Weight:
69.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141715
EC 인덱스 번호:
231-163-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
bp
2000 °C
mp
29.8 °C
density
5.904 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable